8.01818
2-Butanethiol
for synthesis
Sinónimos:
2-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, 1-Methyl-1-propanthiol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
108 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
potencia
5176 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.7-9.6 % (v/v)
bp
82-88 °C/1013 hPa
mp
-165 °C
temperatura de transición
flash point -23 °C
densidad
0.83 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
SC(CC)C
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.833
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-23 °C - closed cup