Documentos clave
8.00590
Sigma-Aldrich
Methyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
Methyl methacrylate, Methyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid methyl ester, MMA
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=C(CH3)COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
201-297-1
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
53 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
430 °C
potencia
7872 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.1-12.5 % (v/v)
bp
101 °C/1013 hPa
mp
-48 °C
temperatura de transición
flash point 10 °C
densidad
0.94 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
Clave InChI
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Catalysis for the synthesis of methacrylic acid and methyl methacrylate: Explored esterification processes for producing methyl methacrylate, significant for industrial scale production (MJD Mahboub et al., 2018).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.942 - 0.944
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone monomethyl ether.
At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup