Documentos clave
8.00259
Sigma-Aldrich
Allyl 2,3-epoxypropyl ether
for synthesis
Sinónimos:
Allyl 2,3-epoxypropyl ether, Allyl glycidyl ether, Glycidyl allyl ether, 1-(Allyloxy)-2,3-epoxypropane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
203-442-4
NACRES:
NA.22
presión de vapor
2.6 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
264 °C
potencia
922 mg/kg LD50, oral (Rat)
2550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
154 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
temperatura de transición
flash point 45 °C
densidad
0.97 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
O1C(C1)COCC=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h2,6H,1,3-5H2
Clave InChI
LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.969
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup