Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
78300BC
Millipore
Equipo MVP ICON®
BioControl, ICON ATP Monitoring for HACCP Management
Sinónimos:
Analizador del ATP, Equipo de control de calidad fiable, Instrumento para gestión de calidad, Sistema de gestión de HACCP, Unidad MVP ICON®
About This Item
UNSPSC Code:
41115333
agency
EP
ISO
USP
product line
MVP ICON®
feature
ready-to-use
packaging
pkg of 1 ea
application(s)
food and beverages
detection method
bioluminescent
shipped in
ambient
General description
El MVP ICON® es un completo sistema pionero para el control HACCP y la higiene. El sistema mide y registra el trifosfato de adenosina (ATP) y otros parámetros clave del HACCP (pH, temperatura, conductividad y concentración química) para proporcionar una herramienta de gestión que garantice el éxito del programa de garantía de calidad. Puede medir el ATP en segundos. El software muestra los resultados en una escala patentada de Zonas de Limpieza que ha sido adaptada de las unidades relativas de luz (RLU). Los resultados se clasifican en zonas limpia, precaución y no pasa, lo que facilita la pronta identificación e implantación de las acciones correctoras necesarias.El instrumento ICON MVP® viene con una plataforma multivariable y una pantalla táctil sensible. También facilita la calibración in situ para todos los parámetros. El software del panel de control MVP ICON® ofrece una visión general en vivo de las métricas clave del programa que son esenciales para una gestión eficaz de la calidad del programa de HACCP. El diseño de las unidades de muestreo compensa las variaciones en la técnica de muestreo, asegurando lecturas precisas y uniformes. Los reactivos patentados evitan interferencias químicas, permitiendo el análisis del ATP antes o después de la desinfección. La sonda de conductividad del sistema MVP ICON® permite medir con precisión las concentraciones químicas para evitar el uso excesivo innecesario de costosos productos químicos. También disponemos de sondas para pH y temperatura.
Application
El MVP ICON® está diseñado para la supervisión rápida de la higiene de las superficies y los indicadores de eficacia de la limpieza (como el ATP (trifosfato de adenosina), el NAD (dinucleótido de adenina y nicotinamida) y detección de proteínas). Es un completo sistema de supervisión de la higiene para las industrias alimentarias, de alimentos sólidos y líquidos
Features and Benefits
  • Diseño superior del hisopo para ATP con la mejor liberación de muestras de su clase
  • Hisopos de mesa listos para usar a temperatura ambiente
  • Opciones de análisis flexibles que complementan los flujos de trabajo existentes
  • Realice calibraciones y verificaciones de instrumentos in situ, en cualquier momento.
  • Rastree fácilmente las tasas de fallo, vuelva a probar el cumplimiento y supervise la efectividad general del programa
Components
  • Instrumento MVP ICON
  • Funda protectora
  • Cable USB
  • Adaptador de CA
  • Adaptadores internacionales
  • Correa en bandolera
  • Guía de inicio rápido
Suitability
Análisis del ATP, procesamiento de alimentos, control del HACCP, desinfección
Principle
La detección del ATP mediante bioluminiscencia es un indicador bien establecido y ampliamente utilizado de la higiene superficial y la eficacia de la limpieza en el procesamiento de los alimentos. La inspección visual no es un control crítico adecuado para la higiene de las superficies y el tiempo que se tarda en obtener los resultados de los análisis microbiológicos (de 2 a 7 días) hace que sean ineficaces para el control de la higiene. La detección de ATP con MVP ICON proporciona resultados en 10 segundos, lo que permite tomar decisiones inmediatas antes del inicio del procesamiento y emprender de inmediato medidas de corrección, cuando sea preciso. El ATP es una molécula que se encuentra en todas las células vivas, como bacterias, levaduras, hongos, y en toda la materia orgánica. Después de la limpieza o la desinfección, se analiza la presencia de ATP en el equipo de procesamiento de alimentos y en el entorno de la planta. Si la limpieza o la desinfección han sido eficaces, los niveles de ATP deben ser bajos.
Testing Method
Bioluminiscencia del ATP
System Requirements
  • Windows 7 o Windows 10
  • Requisito mínimo de memoria: 512 MB; se recomienda al menos 1GB o más de RAM
  • Al menos 16 GB de espacio en el disco duro
  • Resolución de vídeo WXGA de 1280 x 800 o superior
  • Ratón u otro dispositivo señalador
  • Un puerto USB disponible
  • Adobe Acrobat Reader o visor de PDF similar
  • Impresora (opcional)
Legal Information
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.