1.30100
HY-LiTE® 2 Hygiene Monitoring System
For ATP measurement to assess biological contamination, Suitable for quality monitoring of cleaning processes on surfaces and in process fluids during food and beverages production as well as in other Industrial production applications.
Sinónimos:
Luminometer, ATP meter, ATP monitor, ATP system
About This Item
Productos recomendados
Agency
complies with DIN 10124
Nivel de calidad
Línea del producto
HY-LiTE®
dilution
(Hygiene monitoring)
aplicaciones
environmental
food and beverages
industrial hygiene
industrial qc
jet fuel
surface monitoring
water monitoring
temp. de almacenamiento
no temp limit
Categorías relacionadas
Descripción general
Each kit contains the following items, all packed inside a padded nylon carrying bag:
- HY-LiTE® 2 luminometer
- Battery holder (holds 4 sealed 1.5V alkaline batteries, size Mignon LR6 AA)
- AC mains power supply with country adapters for UK, EU, NA, and AU
- USB connection cable
- USB stick containing: TREND 2 data management software, User Manual, Safety Data Sheet, and Step-by-Step Guide.
Aplicación
Características y beneficios
- Reliable and robust product
- Easy 5-buttons operation
- Half-automatic lid
- Temperature compensation
- Unique self-check of calibration
- Advanced data management using TREND 2 software
- Runs from AC mains or from standard AA batteries
Ligadura / enlace
SKU 1.30100.0301 replaced by SKU 1.30100.0001
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.