Key Documents
71975-M
Sigma-Aldrich
ADN polimerasa de inicio en caliente KOD Xtreme
Ultra high fidelity dnapolymerase designed for the most challenging PCR applications including: crude sample PCR, amplification of long strand and highly GC-rich DNA templates.
Sinónimos:
High fidelity master mix, Hot start PCR, Hot start master mix
About This Item
UNSPSC Code:
41105500
NACRES:
NA.85
Quality Level
form
liquid
usage
sufficient for 200 reactions
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
PCR: suitable
input
crude DNA
suitability
suitable for PCR
storage temp.
−20°C
General description
*Fabricado por Toyobo y distribuido por EMD Millipore. No disponible en Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, de Japón.
Nota: La adquisición de este producto incluye una inmunidad contra demandas de patentes especificada en el prospecto del producto para utilizar sólo la cantidad adquirida y sólo para la investigación propia del comprador. No se asigna expresamente ningún otro derecho de patente (tales como los derechos de patente del proceso de 5' nucleasa), por implicación o por estoppel. Para mayor información sobre licencias de compra, contactar con el Director de Licencias de Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, EEUU.
La PCR consiste en la replicación de una muestra de ADN mediante una ADN polimerasa termoestable. La procesividad, la especificidad y la fidelidad de la enzima polimerasa utilizada puede influir en la eficacia, la reproducibilidad y el rendimiento de la reacción PCR. En la PCR de alta fidelidad se utiliza una ADN polimerasa con una baja tasa de error, que tiene como resultado un elevado grado de exactitud en la replicación del ADN de interés. La fidelidad es crucial cuando se requiere una amplificación precisa de la secuencia del gen deseado, por ejemplo, cuando se realiza una secuenciación o clonado directos para la expresión proteica consecutiva. Una mutación indebida podría afectar gravemente a sus estudios. Nuestros análisis han demostrado que las enzimas KOD son una elección fácil para una PCR rápida, precisa y de gran rendimiento. Nuestros biólogos moleculares trabajan para desarrollar y formular polimerasas que ofrezcan la especificidad, fidelidad y rendimiento más elevados durante la amplificación mediante PCR. Además, composiciones optimizadas de las disoluciones tampón, y mezclas maestras y parámetros de ciclado adecuados añaden facilidad de uso y reproducibilidad de los datos.
El kit de ADN polimerasa de inicio en caliente* KOD Xtreme<TMSYMBOL></TMSYMBOL> es una enzima de PCR optimizada para la amplificación de plantillas de ADN largas o ricas en GC, como puntas de colas de ratón, tejidos vegetales y aplicaciones en biología sintética. La exclusiva formulación le permite amplificar directamente de muestras mínimamente procesadas con lo que se consigue una amplificación muy eficiente de la diana de la PCR de una muestra sin procesar. El sistema consta de una ADN polimerasa KOD de ultra alta fidelidad que forma un complejo con dos anticuerpos monoclonales para permitir el termociclado de inicio en caliente junto con una disolución tampón 2X especialmente formulada. La polimerasa de ADN de inicio en caliente KOD Xtreme amplifica con rapidez y precisión fragmentos específicos de ADN genómico de hasta 24 kpb y fágico o plasmídico de hasta 40 kpb. La polimerasa de ADN de inicio en caliente KOD Xtreme amplifica satisfactoriamente muestras complejas de ADN que contienen hasta un 90 % de GC En cada kit se suministran 200 U de ADN polimerasa de inicio en caliente KOD Xtreme, una disolución tampón optimizada y dNTP suficientes para 200 reacciones de amplificación. La polimerasa produce ADN de extremos romos adecuados para la clonación con los kits Perfectly Blunt<TMSYMBOL></TMSYMBOL> y el vector LIC de Novagen.
Features and Benefits
  • Optimizada para la mayor tasa de éxito de la PCR, incluso con las muestras más difíciles.
  • Fidelidad 10 veces superior que las mezclas de Taq
  • Amplifica de manera eficaz plantillas de ADN que contienen hasta un 90% de GC
  • Amplifica dianas genómica de hasta 24 kbp
  • Amplifica dianas de fagos/Lambda de hasta 40 kbp
  • Elimina el cebado defectuoso y la formación de dímeros del cebador
  • Cómoda configuración a temperatura ambiente compatible con la automatización
Components
  • 1 x 200 U de ADN polimerasa de inicio en caliente KOD Xtreme<TMSYMBOL></TMSYMBOL>
  • 3 x 1,7 ml de tampón Xtreme 2X
  • 2 x 1 ml de dNTP (2 mM cada uno)
Warning
Toxicidad: Irritante (B)
Unit Definition
Una unidad se define como la cantidad de enzima que catalizará la incorporación de 10 nmol de dNTP en forma insolube en ácido en 30 minutos a 75°C, en una reacción que contenga Tris-HCl 20 mM (pH 7,5 a 25°C), MgCl₂ 8 mM, DTT 7,5 mM, BSA 50 µg/l, 150 µM de dATP, dCTP, dGTP, dTTP (una mezcla de dTTP no marcado y de [3H]dTTP) y 150 µg/ml de ADN de timo de ternera activado.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Brett A Duguay et al.
Viruses, 14(1) (2022-01-23)
Photodynamic inactivation (PDI) employs a photosensitizer, light, and oxygen to create a local burst of reactive oxygen species (ROS) that can inactivate microorganisms. The botanical extract PhytoQuinTM is a powerful photosensitizer with antimicrobial properties. We previously demonstrated that photoactivated PhytoQuin
Kathryn T Bieging-Rolett et al.
Molecular cell, 80(3), 452-469 (2020-11-07)
Although TP53 is the most commonly mutated gene in human cancers, the p53-dependent transcriptional programs mediating tumor suppression remain incompletely understood. Here, to uncover critical components downstream of p53 in tumor suppression, we perform unbiased RNAi and CRISPR-Cas9-based genetic screens
Artículos
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.