Merck
FHIFI-RO
Roche
Sistema para PCR de alta fidelidad FastStart
5 unit/μL, suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart, Multiplex PCR
About This Item
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.21
usage
sufficient for ≤1,000 reactions (03553361001)
sufficient for ≤200 reactions (03553400001)
Quality Level
feature
High Fidelity PCR
Multiplex PCR
dNTPs included: no
hotstart
packaging
pkg of 2,500 U (03553361001 [10 x 250 U])
pkg of 500 U (03553400001 [2 x 250 U])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
5 unit/μL
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technique(s)
PCR: suitable
input
purified DNA
storage temp.
−20°C
General description
El sistema para PCR de alta fidelidad FastStart es una mezcla de ADN polimerasa Taq FastStart y una proteína termoestable con actividad de verificación y corrección, que está también químicamente modificada. Esta proteína realiza actividad de verificación y corrección, pero no tiene actividad polimerasa. Las dos proteínas están inactivas por debajo de +75 °C y se activan por calentamiento hasta +95 °C durante dos minutos.
Los protocolos de inicio en caliente han mejorado la especificidad, la sensibilidad y el rendimiento de la PCR. Los grupos de bloqueo termolábiles de los restos de aminoácidos de la ADN polimerasa Taq FastStart inactivan la enzima a temperatura ambiente. A temperaturas bajas, cuando los cebadores se unen inespecíficamente, no hay elongación. La ADN polimerasa Taq FastStart se activa eliminando los grupos de bloqueo utilizando una etapa de preincubación a +95°C. El sistema de PCR de alta fidelidad FastStart es el producto de elección para la PCR múltiple.
  • Mezcla enzimática de alta fidelidad FastStart, (5 U/μ) en tampón de conservación
  • Tampón de reacción de alta fidelidad FastStart, concentrado x10, con MgCl2 18 mM
  • Tampón de reacción de alta fidelidad FastStart, concentrado x10, sin MgCl2
  • Disolución de reserva MgCl2, 25 mM
  • DMSO
Application
El sistema para PCR de alta fidelidad FastStart, una mezcla enzimática para PCR de inicio en caliente, combina todas las ventajas de la ADN polimerasa Taq FastStart con una precisión cuatro veces superior y la capacidad de amplificar fragmentos de hasta 5 kb.
  • PCR
  • PCR múltiple
  • RT-PCR
  • Amplificación de una muestra rica en GC
  • PCR difíciles o complicadas
  • en la amplificación del genoma del papilomavirus humano y de ADN metilado
El sistema de PCR de alta fidelidad FastStart es el producto de elección para la PCR múltiple.
Utilice el sistema de alta fidelidad para PCR FastStart, dNTPack con una mezcla de nucleótidos para PCR lista para usar.
Features and Benefits
  • Alcanza excelente rendimiento múltiple:
  • Para resultados de alta calidad rápidos, utilice también el kit de optimización de la PCR de Roche.
  • Aumenta la fidelidad.
  • Alcanza el cuádruple de fidelidad en comparación con la ADN polimerasa Taq y la ADN polimerasa Taq FastStart.
  • Amplifica ADN difíciles.
  • se suministra DMSO, un aditivo para la PCR, para trabajar con muestras difíciles.
Packaging
1 kit que contiene 5 componentes
Quality
Se comprueba la función PCR de cada lote utilizando ADN genómico humano y cebadores específicos para un fragmento de 1,8 kb del gen la EPO y cebadores específicos para un fragmento de 4,8 kb del gen del tPA.
Unit Definition
Una unidad de ADN polimerasa Taq FastStart se define como la cantidad de enzima que incorpora 10 nmol de trifosfatos de desoxirribonucleótidos totales en ADN precipitable en ácido en 60 min a + 65 °C
Volumen de actividad: 5 U/μl
Preparation Note
Concentración de trabajo: Para una PCR convencional de 50 μ, recomendamos utilizar 2,5 U de la mezcla enzimática.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Legal Information
ADVERTENCIA PARA EL COMPRADOR: LICENCIA LIMITADA<br />El uso de este producto está cubierto por la patente estadounidense 6,127,155 y las reivindicaciones de patente correspondientes fuera de los EE.UU.  La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patentes anteriores para utilizar sólo esta cantidad de producto para la propia investigación interna del comprador.  No se transfiere expresamente, por implicación ni por estoppel derecho alguno sobre ninguna otra reivindicación de patente ni derecho alguno de realizar servicios comerciales de ningún tipo, entre otros, informar de los resultados de las actividades del comprador por un precio u otra consideración comercial.  Este producto está indicado solo para investigación. El uso para diagnóstico humano y veterinario bajo patente de Roche requiere una autorización aparte de Roche.  Todos los demás usos distintos de la investigación interna y los usos para diagnóstico humano y veterinario bajo las reivindicaciones de la patente de Roche requieren una autorización aparte de Thermo Fisher Scientific. Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Roche poniéndose en contacto con el Licensing Department of Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, EE.UU. o Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Alemania.  Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Thermo Fisher Scientific poniéndose en contacto con Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, EE.UU.</ br>ADVERTENCIA AL COMPRADOR: LICENCIA LIMITADA<br />El uso de este producto está cubierto por las patentes estadounidenses números 5,677,152 y 5,773,258 y las reivindicaciones de patente correspondientes fuera de los EE.UU.  La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patentes anteriores para utilizar sólo esta cantidad de producto para la propia investigación interna del comprador.  No se transfiere expresamente, por implicación ni por estoppel derecho alguno sobre ninguna otra reivindicación de patente ni derecho alguno de realizar servicios comerciales de ningún tipo, entre otros, informar de los resultados de las actividades del comprador por un precio u otra consideración comercial.  Este producto está indicado solo para investigación.  El uso para diagnóstico humano y veterinario bajo patente de Roche requiere una autorización aparte de Roche.  Todos los demás usos distintos de la investigación interna y los usos para diagnóstico humano y veterinario bajo las reivindicaciones de la patente de Roche requieren una autorización aparte de Thermo Fisher Scientific. Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Roche poniéndose en contacto con el Licensing Department of Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, EE.UU. o Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Alemania.  Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Thermo Fisher Scientific poniéndose en contacto con Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, EE.UU.
FastStart is a trademark of Roche
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • FastStart High Fidelity Enzyme Blend, in storage buffer 5 U/μl
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, with 18 mM MgCl2 10x concentrated
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • DMSO
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
203.0 °F
flash_point_c
95 °C
Visite la Librería de documentos
Donghui Huang et al.
Genomics, 102(3), 157-162 (2013-02-26)
The recently approved ALK kinase inhibitor crizotinib has demonstrated successful treatment of metastatic and late stage ALK fusion positive non-small cell lung cancer (NSCLC). However, the median duration of clinical benefit is ~10-11months due to the emergence of multiple and
Richard Hansen et al.
The American journal of gastroenterology, 107(12), 1913-1922 (2012-10-10)
The gastrointestinal microbiota is considered important in inflammatory bowel disease (IBD) pathogenesis. Discoveries from established disease cohorts report reduced bacterial diversity, changes in bacterial composition, and a protective role for Faecalibacterium prausnitzii in Crohn's disease (CD). The majority of studies
An adenosine receptor for olfaction in fish
<BIG>Wakisaka N, et al</BIG>
Current Biology, 27, 1437-1447 (2017)
Detection and Genotyping of Human Papillomaviruses from Archival Formalin-Fixed Tissue Samples
Van D , et al.
Current Protocols in Microbiology, 43 (2016)
A Unique Epigenomic Landscape Defines Human Erythropoiesis
<BIG>Schultz VP, et al.</BIG>
Cell Reports, 28, 2996-3009 (2019)
Artículos
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Ver todo