71091
Nova Taq Hot Start DNA Polymerase
Heat-activatable modified form of recombinant Taq DNA polymerase
Sinónimos:
Hot-start Taq DNA polymerase, NovaTaq HS DNA polymerase, hot start PCR
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bacterial (Thermus aquaticus)
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
liquid
uso
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 200 reactions
Características
dNTPs included: no
hotstart
fabricante / nombre comercial
Novagen®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
técnicas
PCR: suitable
entrada
purified DNA
idoneidad
suitable for PCR
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Source: Recombinant Thermus aquaticus DNA polymerase expressed in E. coli
Concentration: 5.0 U/μl
Endonuclease:None detected
Exonuclease: None detected
Amplification efficiency: Functional PCR
Storage: –20°
Aplicación
Características y beneficios
- Higher PCR specificity and yield
- Improved low-copy target amplification
- Ambient temperature setup compatible with automation
- Target amplification of up to 5 kbp
- Ideal for quantitative and high-throughput PCR applications
Componentes
•1.5 ml or 5 × 1.5 ml10X NovaTaq Hot Start Buffer•1.5 ml or 5 × 1.5 ml25 mM MgCl₂
Advertencia
Definición de unidad
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable