Key Documents
70921
Millipore
Reactivo para extracción de proteínas x10 BugBuster®
BugBuster 10X is a concentrated formulation of the protein extraction reagent, using proprietary detergents employed in BugBuster without the addition of salts or buffer components.
Sinónimos:
BugBuster Reagent
About This Item
UNSPSC Code:
41106511
NACRES:
NA.77
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
protein purification: suitable
suitability
suitable for column chromatography
application(s)
life science and biopharma
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
BugBuster 10X es una formulación concentrada de los detergentes patentados empleados en el BugBuster sin la adición de sales o componentes amortiguadores. El BugBuster concentrado proporciona una alternativa flexible al BugBuster x1 convencional listo para usar, que permite la dilución definida por el usuario y la adición de componentes amortiguadores. BugBuster 10X tiene todas las ventajas de bioprocesamiento del BugBuster convencional más la libertad para controlar el pH, la concentración de reactivo, y los aditivos amortiguadores necesarios para la extracción y la actividad máximas de su proteína específica.
BugBuster 10X es una formulación concentrada de un reactivo de extracción de proteínas, en el que se utilizan detergentes patentados empleados en el BugBuster sin la adición de sales o componentes amortiguadores.
Features and Benefits
Formulación concentrada: BugBuster 10X es un reactivo de extracción de proteínas muy concentrado que ofrece una alternativa flexible al BugBuster 1X convencional listo para usar. Esto significa que los usuarios pueden definir su dilución y agregar componentes de amortiguación para extraer la cantidad máxima de la proteína deseada de la muestra.
Detergentes patentados: Los detergentes patentados utilizados en BugBuster 10X proporcionan todos los beneficios del reactivo BugBuster convencional, como la lisis eficiente de células bacterianas y de levadura. La ausencia de sales y componentes amortiguadores asegura que la proteína extraída sea de gran pureza y esté exenta de contaminantes.
Control definido por el usuario: Con BugBuster 10X, los usuarios tienen un control completo sobre el pH, la concentración de reactivos y los aditivos amortiguadores necesarios para la extracción y la actividad óptimas de la proteína. Este nivel de personalización lo convierte en una solución ideal para trabajar en la investigación de proteínas con requisitos únicos.
Puntos débiles abordados: BugBuster 10X aborda los puntos débiles, entre ellos: bajos rendimientos, extracción ineficiente y degradación proteica. Su formulación concentrada y su control definido por el usuario ofrecen una solución flexible y eficiente para la extracción de proteínas, lo que genera muestras proteicas de gran calidad para las aplicaciones posteriores.
Warning
Toxicidad: Manipulación estándar (A)
Legal Information
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.