681672
Wnt/β-catenin Inhibitor, Cardamonin
The Wnt/β-catenin Inhibitor, Cardamonin, also referenced under CAS 19309-14-9, controls the biological activity of Wnt/β-catenin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinónimos:
Wnt/β-catenin Inhibitor, Cardamonin, (E)-1-(2,4-dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one, Wnt Pathway Inhibitor VII, Cardamonin
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
orange-yellow to amber
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(C)c1c(c(cc(c1)O)O)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+
Clave InChI
NYSZJNUIVUBQMM-BQYQJAHWSA-N
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable