65347-M
Alcohol 100%
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Sinónimos:
Alcohol, Dehydration
About This Item
hematology
histology
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
18 mo. (from manufacture date)
composición
ethanol, 89.0-92.0%
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
color
APHA: ≤10
temperatura de transición
flash point 12 °C
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup