605211
Thrombin Substrate III, Fluorogenic
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of thrombin.
Sinónimos:
Thrombin Substrate III, Fluorogenic, Benzoyl-FVR-AMC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H43N7O6 · xHCl
Peso molecular:
681.78 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
fluorescencia
λex 360-380 nm
λem 440-460 nm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of thrombin. Excitation max.: 360-380 nm; emission max.: 440-460 nm.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
Benzoyl-Phe-Val-Arg-AMC,HCl
Forma física
Supplied as a hydrochloride salt.
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Tran, T. and Stewart, A. 2003. Br. J Pharmacol.138, 865.
Lottenberg, R., et al. 1981. Methods Enzymol. 80, 341.
Svendsen, L., et al. 1972. Folia Haematol.98, 446.
Lottenberg, R., et al. 1981. Methods Enzymol. 80, 341.
Svendsen, L., et al. 1972. Folia Haematol.98, 446.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable