Documentos clave
605195
Sigma-Aldrich
Trombina, plasma humano, gran actividad
Sinónimos:
Trombina, plasma humano, gran actividad
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
origen biológico
human plasma
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 9383
Formulario
lyophilized solid
actividad específica
≥2800 NIH units/mg protein
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
solubilidad
water: 1 mg/mL, cloudy
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Diseñada para ser utilizada en las pruebas del tiempo de coagulación de trombina. Proteasa de serina formada en el plasma durante el proceso de coagulación a partir de protrombina, calcio y tromboplastina. Actúa sobre la proteína soluble en plasma fibrinógeno para convertirlo en un coágulo de fibrina insoluble. Se prepara a partir de protrombina humana homogénea mediante activación con el factor Xa, el factor Va y fosfolípidos. Diseñada para ser utilizada en las pruebas del tiempo de de trombina.
Advertencia
Toxicidad: Nociva (C)
Definición de unidad
Una unidad se determina por comparación con una curva estándar preparada utilizando la trombina patrón del Bureau of Biologics.
Forma física
Liofilizada a partir de NaCl 200 mM, citrato sódico 50 mM, PEG-8000 al 0,1% , pH 6,5.
Nota de preparación
Preparada a partir de plasma que se ha demostrado mediante pruebas certificadas que es negativo para el antígeno HBsAg y anticuerpos frente al VIH y al VCH.
Reconstitución
Después de la reconstitución, separar en alícuotas y congelar (-20°C). Las disoluciones de reserva son estables durante un máximo de 6 meses a -20°C.
Nota de análisis
Activación completa a partir de protrombina homogénea mediante SDS-PAGE
Otras notas
Forsberg, G., et al. 1992. J. Protein Chem.11, 201.
Garcia, J.G. 1992. J. Lab. Clin. Med.120, 513.
Scarborough, R.M., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 13146.
Weigel, L.M., et al. 1992. Infect. Immun.60, 1568.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Aaron J Rogers et al.
IEEE transactions on bio-medical engineering, 66(12), 3436-3443 (2019-03-21)
Cardiovascular research and regenerative strategies have been significantly limited by the lack of relevant cell culture models that can recreate complex hemodynamic stresses associated with pressure-volume changes in the heart. To address this issue, we designed a biomimetic cardiac tissue