Documentos clave
5.89590
Sigma-Aldrich
Hexano
95%, anhydrous
Sinónimos:
n-Hexano
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
Hexano, 95%, anhydrous
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
~3 (vs air)
presión de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
95%
temp. de autoignición
453 °F
lim. expl.
7.7 %
índice de refracción
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C