Documentos clave
5.89582
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetilacetamida
99.8%, anhydrous
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CON(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
87.12
Beilstein:
1737614
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
grado:
anhydrous
Ensayo:
99.8%
bp:
164.5-166 °C (lit.)
presión de vapor:
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Ensayo
99.8%
temp. de autoignición
914 °F
lim. expl.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
densidad
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Clave InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup