5871
Thiamine, Hydrochloride
Cofactor required for oxidation of carbohydrates and for synthesis of ribose.
Sinónimos:
Thiamine, Hydrochloride, Vitamin B₁
descripción
RTECS - XI7350000
Merck USA index - 14, 9295
Ensayo
≥98% (by assay)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
water: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[s]1c[n+](c(c1CCO)C)Cc2c[n+H]c(nc2N)C.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Clave InChI
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Advertencia
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable