567750
Splitomicin
A cell-permeable lactone derived from β-naphthol that acts as a selective inhibitor of NAD+-dependent histone deacetylase activity of Sir2 protein (IC₅₀ = 60 µM).
Sinónimos:
Splitomicin, 1,2-Dihydro-3H-naphtho[2,1-b]pyran-3-one
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1c2c(c3c(cc2)cccc3)CCC1=O
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-8-6-11-10-4-2-1-3-9(10)5-7-12(11)15-13/h1-5,7H,6,8H2
Clave InChI
ISFPDBUKMJDAJH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NAD+-dependent histone deacetylase activity of Sir2 protein
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable