567630
Sodium Salicylate
A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory agent that interferes with TNF-induced NF-κB activation by inhibiting phosphorylation and subsequent degradation of the IκB-α protein.
Sinónimos:
Sodium Salicylate, Salicylic Acid, Na, NaSal
descripción
Merck USA index - 14, 8332
Ensayo
≥98% (titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
off-white
solubilidad
water: 50 mg/mL
ethanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
TNF-induced activation of p42 (ERK2) and p44 (ERK1) MAP kinases
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Mitchell, J.A., et al. 1997. Mol. Pharmacol. 51, 907.
Schwenger, P., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 2869.
Farivar, R.S. and Brecher, P. 1996. J. Biol. Chem. 271, 31585.
Schwenger, P., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 8089.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup