567569
Spautin-1
a quinazolin compound that acts as a specific and potent inhibitor of autophagy
Sinónimos:
Spautin-1, Autophagy Inhibitor II, C43, 6-fluoro-N-[4-fluorobenzyl]quinazolin-4-amine, Specific and Potent AUtophagy Inhibitor 1, C43, 6-fluoro-N-[4-fluorobenzyl]quinazolin-4-amine, Specific and Potent AUtophagy Inhibitor 1, Autophagy Inhibitor II
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)CNc2ncnc3c2cc(cc3)F
InChI
1S/C15H11F2N3/c16-11-3-1-10(2-4-11)8-18-15-13-7-12(17)5-6-14(13)19-9-20-15/h1-7,9H,8H2,(H,18,19,20)
Clave InChI
AWIVHRPYFSSVOG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable