Documentos clave
529599
Sigma-Aldrich
PP1 Analog V
2,3-DMB-PP1
Sinónimos:
PP1 Analog V
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable