5.09455
Etomoxir
≥98% (HPLC), liquid, CPT-1 inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
InSolution Etomoxir, R(+)-2-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-oxirane-2-carboxylic acid sodium salt hydrate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Etomoxir, InSolution, ≥98%, 50 mM aqueous solution, shown to inhibit carnitine palmitoyltransferase (CPT)-1 and DGAT activity
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
[Na+].Clc1ccc(cc1)OCCCCCC[C@]2(OC2)C(=O)[O-]
InChI
1S/C15H19ClO4.Na/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);/q;+1/p-1/t15-;/m1./s1
Clave InChI
RPACBEVZENYWOL-XFULWGLBSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CPT1
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable