Merck
5.00117
SAFC
Cloruro de colina
EMPROVE® ESSENTIAL, DAB 10
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Cloruro de colina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H14ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
139.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-655-4
agency
DAB 10
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
355 °C
potency
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El cloruro de colina Emprove® Essential se utiliza principalmente en aplicaciones farmacéuticas muy reguladas.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Saeed Hesaraki et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 109, 110592-110592 (2020-04-02)
Resin-based pit-and-fissure sealants (flowable resin composites) were formulated using bisphenol-A-glycerolatedimethacrylate (Bis-GMA)-triethylene glycol dimethacrylate-(TEGDMA)-diurethanedimethacrylate (UDMA) mixed monomers and multiple fillers, including synthetic strontium fluoride (SrF2) nanoparticles as a fluoride-releasing and antibacterial agent, yttria-stabilized zirconia (YSZ) nanoparticles as an auxiliary filler, and