Documentos clave
487052
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide
≥ 99% (TLC), solid, N-acetyl-β-glucosaminidase substrate, Calbiochem®
Sinónimos:
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, p-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18N2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
342.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nombre del producto
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, Useful substrate for rapid colorimetric assay of N-acetyl-β-glucosaminidase activity in human urine.
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
off-white
solubilidad
0.1 M citrate buffer, pH 4.2: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
Clave InChI
OMRLTNCLYHKQCK-DHGKCCLASA-N
Descripción general
Useful substrate for rapid colorimetric assay of N-acetyl-β-glucosaminidase activity in human urine.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de preparación
Heating (37°C) may be required to completely solubilize.
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Otras notas
Jung, K., and Becker, S. 1991. Biomed. Biochim. Acta50, 861.
Maruhn, D. 1976. Clin. Chim. Acta73, 453.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable