Documentos clave
399698
Millipore
5-Hydroxy-L-tryptophan
Serotonin precursor.
Sinónimos:
5-Hydroxy-L-tryptophan, L-5-HTP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
220.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
descripción
Merck USA index - 14, 4847
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
acidic solutions: soluble
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+H3][C@@H](Cc1c2c([nH]c1)ccc(c2)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Clave InChI
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Descripción general
Serotonin precursor.
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Reconstitución
Following reconstitution in acidic solutions, this product will remain stable for up to one week. It is recommended that aqueous stock solutions be prepared just prior to use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable