386698
Hydrocortisone
≥99% (HPLC), solid, anti-inflammation agent, Calbiochem®
Sinónimos:
Hydrocortisone, Chromatographic Standard, Cortisol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hydrocortisone, Chromatographic Standard, Conforms to USP Reference Standard.
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 4787
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Conforms to USP Reference Standard
Advertencia
Reconstitución
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1A - STOT RE 2
Órganos de actuación
Adrenal gland,Bone marrow
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable