Documentos clave
371701
Millipore
Guanosine 5′-Triphosphate, Disodium Salt
Sinónimos:
Guanosine 5′-Triphosphate, Disodium Salt, GTP, 2Na
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N5O14P3 · 2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
567.14
Código UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.51
descripción
RTECS - MF8793000
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3nc(nc(c3nc2)[O-])N)O
InChI
1S/C10H16N5O14P3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18)/p-4/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Clave InChI
XKMLYUALXHKNFT-UUOKFMHZSA-J
Categorías relacionadas
Descripción general
Phosphoryl donor in protein synthesis and in signal transduction.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable