3541
Glutathione, Reduced, Free Acid
>98% (titration), solid, endogenous antioxidant, Calbiochem®
Sinónimos:
Glutathione, Reduced, Free Acid, γ-Glu-Cys-Gly, GSH
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Glutathione, Reduced, Free Acid, Glutathione, Reduced, Free Acid, CAS 70-18-8, is a tripeptide that serves as an endogenous antioxidant and provides protection against auto-oxidation.
Nivel de calidad
descripción
RTECS - MC0556000
Merck USA index - 14, 4475
Ensayo
>98% (titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 1 mg/mL
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
SCC(NC(=O)CCC([N+H3])C(=O)[O-])C(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)
Clave InChI
RWSXRVCMGQZWBV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Advertencia
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable