233165
Clioquinol
A metal ion chelator that crosses the blood brain barrier and acts as a neurotoxic antibiotic.
Sinónimos:
Clioquinol, 5-Chloro-7-iodo-8-hydroxyquinoline
descripción
Merck USA index - 14, 5031
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
solubilidad
ethanol: 1 mg/mL
methanol: 1.5 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Ic1c(c2ncccc2c(c1)Cl)O
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Clave InChI
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Metal ion chelator
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Regland, B., et al. 2001. Dement. Geriatr. Cogn. Disord.12, 408.
Helmuth, L., et al. 2000. Science290, 1273.
Tateishi, J., et al. 2000. Neuropathology20, Suppl: S20-4.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3