Documentos clave
217277
Millipore
Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, Low Viscosity
Substrate for cellulase. Low viscosity (2%, H2O, 25°C): 25 - 75 mPas.
Sinónimos:
Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, Low Viscosity
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
descripción
Merck USA index - 14, 1829
Nivel de calidad
Formulario
solid (free-flowing)
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white to tan
solubilidad
water: 20 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Clave InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Substrate for cellulase. Viscosity: (2%, H2O, 25°C): 25 - 75 mPas.
Substrate for cellulase. Viscosity: 25-75 mPas at 25°C, 2% in H2O.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, store at room temprature. Stock solutions are stable for up to 6 months at room temprature.
Otras notas
Christakopoulos, P., et al. 1999. Arch. Biochem. Biophys. 364, 61.
Blanco, A., et al. 1998. Appl. Microbiol. Biotechnol. 50, 48.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable