203732
Brevetoxin PbTx-2
from Ptychodiscus brevis, ≥95% (HPLC), solid, Na+ channel-binding neurotoxin, Calbiochem®
Sinónimos:
Brevetoxin PbTx-2, Ptychodiscus brevis, Brevetoxin B, GbTx-2
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Brevetoxin PbTx-2, Ptychodiscus brevis, Lipid-soluble polyether neurotoxin that binds to Na+ channels on nerves and muscles causing an excessive influx of Na+ across membranes.
Nivel de calidad
descripción
RTECS - XW5886000
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
tan to white
solubilidad
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
water: soluble
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1C2(C(OC8(C(OC9C(OC%10C(OC%11(C(OC(CC%11O)CC(=C)C=O)C%10)C)C9)\C=C/C8)C2)C)CC3OC4C(OC5C(OC6C(OC7C(OC(=O)C=C7C)C6)(C5)C)CC4C)CCC31C)C
InChI
1S/C50H70O14/c1-25(24-51)14-28-17-37(52)50(8)41(54-28)19-33-34(61-50)18-32-29(55-33)10-9-12-46(4)42(58-32)23-49(7)40(62-46)21-39-47(5,64-49)13-11-30-44(60-39)26(2)15-31-36(56-30)22-48(6)38(57-31)20-35-45(63-48)27(3)16-43(53)59-35/h9-10,16,24,26,28-42,44-45,52H,1,11-15,17-23H2,2-8H3/b10-9-
Clave InChI
LYTCVQQGCSNFJU-KTKRTIGZSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Neurotoxin that binds to Na+ channels on nerves and muscles.
Envase
Advertencia
Reconstitución
From Catalog:
Solubitlity- removed acetone, EtOAc
Otras notas
Trainer, V.L. 1991. Mol. Pharmacol.40, 988.
Tsai, M.C., and Chen, M.L. 1991. Br. J. Pharmacol.103, 1126.
Trainer, V.L., et al. 1990. ACS Symposium Series418, 166.
Baden, G. 1989. FASEB J.3, 1807.
Baden, D.G., et al. 1988. Toxicon26, 97.
Poli, M.A., et al. 1986. Mol. Pharmacol.30, 129.
Shimizu, Y., et al. 1986. J. Am. Chem. Soc.108, 514.
Nakanishi, K. 1985. Toxicon23, 473.
Baden, D.G., et al. 1982. Toxicon19, 455.
Catterfall, W.A., and Risk, M. 1981. Mol. Pharmacol.19, 345.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable