1.93803
Óxido de titanio (IV)
EMPLURA®
Sinónimos:
Titanium(IV) oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
O2Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
79.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
11181502
Productos recomendados
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
Clave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable