Documentos clave
1.93248
Supelco
Tiosulfato de sodio pentahidratado
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Sodium thiosulfate pentahydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na2O3S2 · 5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
248.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Clave InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Envase
1.93248.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93248.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.