1.93221
Cloruro de amonio
Sinónimos:
Ammonium chloride
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
EMPARTA®
cadena SMILES
[Cl-].N.[H+]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.