Documentos clave
146798
Millipore
Agar de triptona y soja
Sodium Thiosulfate, Lecithin, Penase, Histidine, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Sinónimos:
Agar de triptona y soja - Placas de contacto listas para usar, TSA, agar de hidrolizado de caseína y soja, placa de contacto ICR
About This Item
UNSPSC Code:
41106231
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
polystyrene plate
agency
EP
USP
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate (ready-to-use; safety lock)
feature
ready-to-use
composition
Histidine
Lecithin
Penase
Sodium Thiosulfate
Tween®
packaging
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
plate diam.
55 mm
application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibility
stand alone
shipped in
ambient
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria
fungi
General description
El agar de triptona y soja con penasa (penicilinasa) LTHThio en placas ICR contact plus está diseñado para la determinación del recuento de microorganismos aerobios totales en la atmósfera mediante el control activo o pasivo del aire, así como en las huellas dactilares del personal en aisladores y salas limpias. Es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y mohos. La formulación del medio de hidrolizado de caseína de soja contiene una combinación de peptonas de caseína y de soja que suministran nitrógeno orgánico, en particular aminoácidos y péptidos de cadena más larga. El cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico y el medio está enriquecido con piruvato para proporcionar una neutralización eficiente de los residuos de peróxido de hidrógeno. La lecitina, el polisorbato 80 (Tween®), la histidina y el tiosulfato sódico son neutralizantes que neutralizan los desinfectantes que contienen agentes activos como el alcohol (etanol al 70 % o alcohol isopropílico), los aldehídos, los cloritos, el dicloroisocianurato, la glucoprotamina, el ácido peracético, los fenoles, los compuestos de amonio cuaternario y las biguanidas. El medio está enriquecido también con penicilinasa (≥ 1000 UI/litro) para neutralizar los residuos de penicilinas, como la bencilpenicilina, la ampicilina, la amoxicilina, la carbenicilina y la meticilina. Además, el modelo de placa (plus o “+”) se suministra con una tapa bloqueable para el transporte seguro después del muestreo.
Application
El agar de triptona de soja (TSA, agar de hidrolizado de caseína y soja) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. Los medios encuentran su aplicación en la supervisión del entorno determinando el recuento total de microorganismos aerobios en superficies secas y desinfectadas y en el personal en aisladores y salas limpias.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+