Muestreadores de microorganismos viables del aire
El muestreo de aire es un componente clave de los programas eficaces de supervisión medioambiental que garantizan que las áreas críticas, como las áreas de producción y las instalaciones médicas, cumplan los requisitos respecto a los límites microbianos.
Mientras que en la supervisión pasiva del aire se utilizan placas de sedimentación para el análisis cuantitativo, la supervisión activa requiere el uso de un muestreador microbiológico. Los muestreadores de aire hacen que los microorganismos de un volumen conocido de aire, impacten en un medio de cultivo.
Nuestros muestreadores de aire están basados en diferentes principios, lo que le permite seleccionar la tecnología que mejor se adapte a sus requisitos. Ofrecemos productos diseñados específicamente para las industrias de alimentos y bebidas, las áreas con riesgo de explosión, las salas limpias y aisladores, y la supervisión del gas comprimido. Nuestros sistemas de control fáciles de usar están diseñados pensando en muchos requisitos de supervisión del entorno.
Products
Muestreadores microbiológicos del aire para aire ambiente y gases comprimidos
La gama MAS-100® es un sistema completo y preciso para la supervisión fácil y fiable del aire ambiental. La gama MAS-100® se basa en el principio de impactación de Anderson y utiliza placas de sedimentación o placas de contacto.
La familia de instrumentos MAS-100® consta de equipos especializados para diferentes aplicaciones como:
- Los muestreadores microbiológicos atmosféricos portátiles que funcionan con pilas MAS-100 NT® con o sin filtro, así como la versión antideflagrante correspondiente (MAS-100 NT Ex® con o sin filtro) y el MAS-100 VF, están diseñados para ser utilizados en salas limpias de hasta grado ISO 5.
- El MAS-100 Eco® es un producto sencillo de usar y diseñado para su uso en la industria de los alimentos sólidos y líquidos.
- El MAS-100 ISO NT® y el MAS-100 ISO MH® están diseñados para su instalación fija en aisladores o RABS para hasta cuatro ubicaciones de la muestra.
- El MAS-100 Atmos® es un muestreador microbiológico portátil de gas comprimido, que funciona con baterías y es extremadamente fácil de utilizar, que proporciona un muestreo preciso de aire comprimido, nitrógeno, dióxido de carbono y argón.
RCS® MUESTREADORES CENTRÍFUGOS DEL AIRE PARA AIRE AMBIENTE Y GASES COMPRIMIDOS
La gama RCS® es reconocida por su control medioambiental seguro y fiable en las industrias alimentaria, médica y farmacéutica. El muestreador microbiológico del aire RCS® High Flow Touch se caracteriza por una pantalla táctil a color de alta resolución, un software intuitivo y un diseño ergonómico que permiten la máxima fiabilidad en el control del aire ambiente y el gas comprimido utilizando tiras de agar.
- El muestreador de aire portátil RCS® High Flow Touch está equipado con una pantalla táctil a color de alta resolución y un software intuitivo para una máxima facilidad de uso. El instrumento también puede tener una función doble para analizar el gas comprimido con el uso de nuestro adaptador para gas comprimido.
- El adaptador para gas comprimido RCS® ofrece la capacidad añadida de realizar el control microbiológico de los gases comprimidos. Puede cambiar fácilmente de análisis de microorganismos viables del aire a análisis del gas comprimido.
Todos los muestreadores RCS® emplean el principio de impactación centrífuga de acuerdo con Reuter y proporcionan los siguientes beneficios clave:
- Velocidad de impactación suave
- Baja turbulencia y corriente de aire controlada
- Distribución uniforme de los microorganismos
- Sin secado local del agar
- Sistema completo con medios de agar normalizados
- Cabezal de muestreo esterilizable en autoclave
Recursos de productos relacionados
- Poster: MAS-100 NT® Air Outlet Particle Filter
Viable Air Samplers are used for quantitative determination of airborne contamination in cleanrooms and isolators.
- Brochure: Environmental Monitoring Solutions for Pharmaceutical Industry
GMP compliant solutions for process monitoring in pharmaceutical manufacturing.
- Application Note: Biological Efficiency of the MAS-100 NT® Air Sampler with TSA w. LTHThio sedi. ICR Settle Plates
ISO 14698-1 describes standard methods to measure biological contamination in cleanrooms and associated controlled environments.
- Application Note: Using Different Perforated Lids on the MAS-100® Family Air Samplers
Perforated lids are crucial to the physical and biological sampling efficiency of impaction-based microbial air samplers.
- Application Note: Impact of Higher Volumes and Sequential Sampling in Active Air Monitoring
Modified methods in tests with the MAS-100 NT® air sampler and ICR settle plates.
- Application Note: Impact of the New EN 17141 on the ISO 14698 Validation of MAS-100® Air Samplers
The scope of the new norm is to establish the requirements, recommendations and methodology for microbiological contamination control in clean controlled environments.
- Application Note: VHP Decontamination of MAS-100 NT® Microbial Air Sampler - Hydrogen Peroxide Decontamination
Active microbial air sampling is frequently required for cleanrooms and associated controlled environments.
- Application Note: How to Achieve Full Data Integrity for the MAS-100 NT® Air Sampler
Environmental monitoring (EM) is the key process measuring the efficiency of the sum of all measures implemented to minimize the contamination risk in the aseptic manufacturing environment.
- Flyer: Eliminate the Risk of Cleanroom Cross-contamination
As portable air samplers are sometimes moved and used across environments with different levels of microbial contamination, there is a potential risk of cross-contamination between areas.
- Data Sheet: Our Services Portfolio Supporting the MAS-100® Family
Discover our services portfolio supporting the MAS-100® family for active air monitoring.