1.40006
Extran® AP 17
liquid, alkaline concentrate
Sinónimos:
Limpiador TM=["EXTRAN"] AP 17; detergente TM=["EXTRAN"] AP 17
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
29.5-34.5% sequestering agent content (complexometric)
4.3-5.3% Free alkali (as NH3)
pH
13 (20 °C in H2O)
densidad
1.294 g/cm3 at 20 °C
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Densidad (d 20 °C/ 4 °C): 1,27 - 1,31
Sin álcali (como NH₃): 4,3 - 5,3 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1