Key Documents
13-173
Sigma-Aldrich
MBP recombinante
Sinónimos:
myelin basic protein
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
biological source
bovine
Quality Level
form
liquid
mol wt
Mw ~47 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Origen del producto: Proteína de fusión recombinante que contiene proteína básica de mielina bovina (MBP) con una etiqueta GST N-terminal y una 6His C-terminal expresada en E. coli.
Quality
Evaluada habitualmente en el análisis de actividad cinasa
Physical form
500 µg de PBM recombinante en 500 µl de Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, NaCl 150 mM, imidazol de 500 mM, PMSF 1 mM, y 10 % de glicerol. Disolución congelada.
Cromatografía de resina ProBond
Storage and Stability
Estable durante 2 años a -20 ºC desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Actividad específica: este lote se fosforiló satisfactoriamente en un ensayo de cinasa no radiactiva utilizando MAP cinasa activa recombinante 2/Erk2 (Nº de red.14-173). Se detectó fosforilación de la PMB mediante inmunotransferencia utilizando anti-fosfo-PMB (Nº de ref. 05-429). Inmunotransferencia mostrada a la derecha.
Other Notes
La información de pureza es específica de lote, consúltese el certificado de análisis
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Vanessa D Stewart et al.
FEBS letters, 596(22), 2952-2973 (2022-09-15)
Myelin-associated glycoprotein (MAG) and Nogo inhibit neurite outgrowth by binding to receptors such as NgR1, PirB and LRP1, and they have also been shown to induce phosphorylation of Smad2, a key intermediate in the transforming growth factor β (TGFβ) signalling