13-104
MBP (proteína básica de mielina) bovina purificada
About This Item
Productos recomendados
biological source
bovine
Quality Level
form
liquid
shelf life
2 yr
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... MBP(618684)
General description
La proteína básica de mielina (MBP) pertenece a la familia de proteínas intrínsecamente desordenadas. Se localiza en la capa aislante de las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal. Es una proteína abundante que se encuentra en el sistema nervioso central (SNC).
Research area: Cell Signaling
MBP is an alkaline protein with a pI of 11.6, constituting approximately 30% of the total protein content of the myelin in the central nervous system.
MBP is an alkaline protein with a pI of 11.6, constituting approximately 30% of the total protein content of the myelin in the central nervous system.
Application
La MBP (proteína básica de mielina) bovina purificada se ha utilizado en inmunotransferencia Western y como patrón en el enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA).
Biochem/physiol Actions
La proteína básica de mielina (MBP), conocida como la "molécula ejecutiva de la mielina", contribuye a la formación de la mielina del sistema nervioso central (SNC). Se han detectado concentraciones elevadas de MBP en el líquido cefalorraquídeo (LCR) en trastornos neurológicos agudos como la exacerbación de la esclerosis múltiple y la lesión cerebral traumática. También se observa a concentraciones elevadas durante trastornos crónicos progresivos, como demencia, tumores cerebrales y trastornos metabólicos.
MBP can interact with various polyanionic proteins such as actin, tubulin, Ca2+-calmodulin, and clathrin, as well as negatively charged lipids. Upon binding to these proteins, MBP undergoes structural changes. It is believed to function as a membrane actin-binding protein, potentially enabling its involvement in relaying extracellular signals to the cytoskeleton in oligodendrocytes and tight junctions in myelin. External signals received by myelin or cultured oligodendrocytes lead to alterations in the phosphorylation of MBP, indicating its participation in signaling. The peptide MBP4-14 is specific for protein kinase C and is resistant to phosphatase activity. Moreover, MBP is extensively utilized in the "in gel" kinase assay, making it a vital biochemical for studying protein kinase activities.
Quality
Evaluación sistemática mediante fosforilación correcta de MAP cinasa 2/Erk2, activa (Nº de ref. 14-173)
Physical form
MOPS 10 mM, pH 7,0, con azida sódica al 0,05 %
Storage and Stability
2 años a -20°C
Other Notes
Este producto es de origen bovino. La exportación de este producto a determinados países puede estar restringida. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad del producto y las opciones de exportación.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Myelin basic protein: a multifunctional protein
Cellular and Molecular Life Sciences (2006)
eLife, 8 (2019-08-14)
Protein kinases are crucial to coordinate cellular decisions and therefore their activities are strictly regulated. Previously we used ancestral reconstruction to determine how CMGC group kinase specificity evolved (Howard et al., 2014). In the present study, we reconstructed ancestral kinases
The Journal of biological chemistry, 274(11), 7002-7010 (1999-03-06)
Cytokines trigger the rapid assembly of multimolecular signaling complexes that direct the activation of downstream protein kinase cascades. Two protein kinases that have been linked to growth factor-regulated proliferation and survival are mitogen-activated protein/ERK kinase (MEK) and its downstream target
Purification of myelin basic protein from bovine brain
Protein Expression and Purification, 18(2), 229-234 (2000)
The Journal of biological chemistry, 276(27), 25302-25308 (2001-04-28)
CEP-1347 (KT7515) promotes neuronal survival at dosages that inhibit activation of the c-Jun amino-terminal kinases (JNKs) in primary embryonic cultures and differentiated PC12 cells after trophic withdrawal and in mice treated with 1-methyl-4-phenyl tetrahydropyridine. In an effort to identify molecular