Key Documents
12-533
Sigma-Aldrich
GSM (péptido sustrato GSK3)
Sinónimos:
GSK3 Substrate Peptide, GSM Peptide, Substrate for GSK3
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
mol wt
Mw 2673 Da
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Application
El GSM (péptido sustrato de la GSK3) se ha utilizado:
  • en ensayos de actividad in vitro de la glucógeno sintasa cinasa 3 (GSK-3)-3 β para medir la actividad cinasa de la GSK-3
  • como suplemento en perfundidos en ensayos de actividad cinasa para determinar el efecto del péptido del dominio activador de la fosfatasa (PAD) en el axoplasma de calamar
  • como control en el ensayo luminiscente de cinasas Kinase-Glo para medir la Influencia del tratamiento con ibuprofeno sobre la actividad catalítica de la GSK3 cinasaβ
Biochem/physiol Actions
La glucógeno sintasa cinasa 3 (GSK3) es una proteína cinasa que regula el metabolismo del glucógeno. Regula varias funciones celulares, como la comunicación por la insulina, los factores de crecimiento y los nutrientes, y la especificación de los destinos celulares durante el desarrollo embrionario. La GSK3 está implicada en la modulación de la apoptosis, la división celular y la función de los microtúbulos.
Quality
Evaluada sistemáticamente como sustrato para GSK3β (Nº de ref. 14-306).
Physical form
1 mg de GSM liofilizada a partir de 1 ml de agua destilada estéril. Polvo liofilizado.
Storage and Stability
Liofilizada: 2 años a -20°C. Rehidratada: 6 meses a -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Vânia Gonçalves et al.
Oncotarget, 11(47), 4421-4437 (2020-12-15)
A major risk factor promoting tumor development is chronic inflammation and the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID), including ibuprofen, can decrease the risk of developing various types of cancer, including colorectal cancer (CRC). Although the molecular mechanism behind the
An assay for glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) for use in crude cell extracts
Ryves, W. J., et al
Analytical biochemistry, 264, 124-127 (1998)
Nicholas M Kanaan et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(27), 9858-9868 (2011-07-08)
Aggregated filamentous forms of hyperphosphorylated tau (a microtubule-associated protein) represent pathological hallmarks of Alzheimer's disease (AD) and other tauopathies. While axonal transport dysfunction is thought to represent a primary pathogenic factor in AD and other neurodegenerative diseases, the direct molecular
P Cohen et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 2(10), 769-776 (2001-10-05)
Glycogen synthase kinase 3 (GSK3) was initially described as a key enzyme involved in glycogen metabolism, but is now known to regulate a diverse array of cell functions. The study of the substrate specificity and regulation of GSK3 activity has
Nydia Tejeda-Muñoz et al.
Molecular and cellular biology, 36(5), 731-741 (2015-12-30)
The molecular events that drive Wnt-induced regulation of glycogen synthase kinase 3β (GSK-3β) activity are poorly defined. In this study, we found that protein kinase Cζ (PKCζ) and GSK-3β interact mainly in colon cancer cells. Wnt stimulation induced a rapid