Key Documents
1.18752
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 0-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
SE.11
product name
Ensayo en cubetas de la DQO para fotómetros de otros fabricantes, photometric, 0-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
0-1500 mg/L (COD)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with photometers from other manufacturers
detection method
photometric (Oxidation with Chromosulfuric acid, determination as chromate)
storage temp.
15-25°C
General description
Ofrecemos kits de ensayo Spectroquant® para fotómetros de otros fabricantes. Este kit de ensayo en cubeta de la DQO viene con cubetas redondas de 15,4 mm precargadas. Trabajan a la perfección con otras marcas de fotómetros que tienen este tamaño de cubetas. Los ensayos funcionan con los datos de programación originales instalados por los fabricantes de acuerdo con el manual de funcionamiento del instrumento.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3