Key Documents
1.17968
Supelco
Peroxide Test Strips, reflectometric
20.0-100 mg/L (H₂O₂), REFLECTOQUANT®
Sinónimos:
Peroxide chemical test strips, Peroxide test strip for instrument reader
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.21
product name
Peroxide Test, reflectometric, 20.0-100 mg/L (H2O2), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Level
product line
Reflectoquant®
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
measuring range
20.0-100 mg/L (H2O2)
compatibility
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
15-25°C
General description
Method: Reflectometric with test strips, 20.0 - 100 mg/L (H2O2), Reflectoquant®
Peroxide is an all purpose disinfectant which, due to its excellent antiviral, bactericidal and fungicidal action, is widely used in the food industry. Here, the Reflectoquant® test strips are suited for the determination of inorganic peroxides in aqueous solutions. Furthermore the test can be used in disinfecting and rinsing solutions (e.g. in food technology, laundries) and in swimming-pool water. Peroxidase transfers peroxide oxygen to an aminophenazone derivative. This produces a red compund that is determined reflectometrically on the RQflex®. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the peroxide concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant® test strips for peroxide.
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Infórmese sobre el control de la desinfección y cómo seleccionar el desinfectante adecuado entre las diversas opciones disponibles en sus métodos y equipos de fotometría y reflectometría.
Infórmese sobre el control de la desinfección y cómo seleccionar el desinfectante adecuado entre las diversas opciones disponibles en sus métodos y equipos de fotometría y reflectometría.
Infórmese sobre el control de la desinfección y cómo seleccionar el desinfectante adecuado entre las diversas opciones disponibles en sus métodos y equipos de fotometría y reflectometría.
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Ver todo