Key Documents
1.17952
Supelco
Hydroxymethylfurfural (HMF) Test Strips, reflectometric
1.0-60.0 mg/L (hydroxymethylfurfural (HMF)), REFLECTOQUANT®
Sinónimos:
Tira reactiva de hidroximetilfural (HMF) para lector de instrumentos, Tiras reactivas para análisis químicos de hidroximetilfural (HMF)
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.05
product name
Ensayo de hidroximetilfurfural (HMF), reflectometric, 1.0-60.0 mg/L (hydroxymethylfurfural (HMF)), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Level
specific analyte(s)
hydroxymethylfurfural (Hmf)
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
measuring range
1.0-60.0 mg/L (hydroxymethylfurfural (HMF))
compatibility
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
La frescura de la miel se determina midiendo su contenido de hidroximetilfurfural (HMF). El HMF es un compuesto orgánico que surge de la deshidratación de la fructosa, por ejemplo cuando la miel se calienta para cargarla con más facilidad. El HMF apenas es detectable en la miel recién centrifugada, pero aumenta a 2-3 mg/kg año, dependiendo de la temperatura y el pH de almacenamiento. A 21°C, el contenido de HMF puede aumentar hasta 20 mg/kg en sólo un año. El ensayo de HMF Reflectoquant es el primer ensayo rápido para la determinación del contenido de HMF, y produce resultados cuantitativos precisos en sólo unos pocos minutos después de la preparación de la muestra. Fácil de utilizar, portátil y económico, el ensayo es ideal para supervisar las materias primas, así como los procesos de fabricación y de llenado. Esta prueba proporciona una alternativa sencilla sobre el terreno a un largo análisis mediante HPLC. En la tira reactiva, el HMF reacciona con un derivado del ácido barbitúrico y un derivado de la aminofenazona para formar un compuesto de color rojo-violeta que se determina mediante reflectometría en el RQflex.
Método: reflectométrico con tiras reactivas 1,0 - 60,0 mg/l Reflectoquant®
Linkage
Sustituye a: 1.17952.0007
Analysis Note
Control de la función: conforme
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Protocolos
Hidroximetilfurfural (HMF) en la miel – determinación reflectométrica después de conversión con un derivado del ácido barbitúrico y un derivado de la aminofenazona
Hidroximetilfurfural (HMF) en la miel – determinación reflectométrica después de conversión con un derivado del ácido barbitúrico y un derivado de la aminofenazona
Hidroximetilfurfural (HMF) en la miel – determinación reflectométrica después de conversión con un derivado del ácido barbitúrico y un derivado de la aminofenazona
Hydroxymethylfurfural (HMF) in honey – reflectometric determination after after conversion with a barbituric acid derivative and an aminophenazone derivative