116850
Adenylyl Cyclase Type V Inhibitor, NKY80
The Adenylyl Cyclase Type V Inhibitor, NKY80, also referenced under CAS 299442-43-6, controls the biological activity of Adenylyl Cyclase Type V. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinónimos:
Adenylyl Cyclase Type V Inhibitor, NKY80, 2-Amino-7-(furanyl)-7,8-dihydro-5(6H)-quinazolinone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale orange
solubilidad
DMSO: 200 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Nc1nc2c(cn1)C(=O)CC(C2)c3[o]ccc3
InChI
1S/C12H11N3O2/c13-12-14-6-8-9(15-12)4-7(5-10(8)16)11-2-1-3-17-11/h1-3,6-7H,4-5H2,(H2,13,14,15)
Clave InChI
SOJUSNIBPPMLCC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Adenylate cyclase (AC) type V isoform
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable