1.16738
1-Methoxy-2-propanol
EMPLURA®
Sinónimos:
1-Methoxy-2-propanol, Propylene glycol monomethyl ether
About This Item
presión de vapor
11.5 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
287 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
11000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.7-11.5 % (v/v)
impurezas
≤0.002% Free acid (as C2H5COOH)
≤0.1% Water
≤0.29% 2-Methoxypropan-1-ol (GC)
≤100 ppb Fe (Iron)
≤1000 ppb Na (Sodium)
≤20 ppb Al (Aluminium)
≤20 ppb Cu (Copper)
≤20 ppb Ni (Nickel)
≤20 ppb Zn (Zinc)
≤50 ppb Ca (Calcium)
≤50 ppb K (Potassium)
pH
4-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
120 °C/1013 mbar
mp
-97 °C
temperatura de transición
flash point 31 °C
densidad
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
O(CC(O)C)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Insights into the mechanism of the solvolysis of propylene oxide over titanium silicalite-1: a theoretical study.: This research offers a theoretical exploration of the solvolysis mechanisms of propylene oxide facilitated by titanium silicalite-1, contributing valuable insights into the catalytic processes involving similar volatile organic compounds (Qin et al., 2023).
- Measuring the quantity of harmful volatile organic compounds inhaled through masks.: This study evaluates the levels of harmful volatile organic compounds, including 1-methoxy-2-propanol, that are inhaled through various types of masks, highlighting the potential health risks and the effectiveness of masks in blocking organic vapors (Ryu and Kim, 2023).
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup