1.15936
Erythrosine B (C.I. 45430)
for microscopy Certistain®
Sinónimos:
Erythrosine B (C.I. 45430), Tetraiodofluorescein disodium salt
Formulario
solid
potencia
1840 mg/kg LD50, oral (Rat)
composición
Dye, ≥80% gravimetric
pH
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidad
100 g/L
densidad aparente
470 kg/m3
εmax
930-1170 at 524-527 nm in water at 0.005 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Ic1c2c(cc(c1[O-])I)C(=C4C(=C(C(=O)C(=C4)I)I)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 524 - 527 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): 930 - 1170
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability for microscopy: passes test
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
182 °C - closed cup