Key Documents
1.14979
Supelco
Envase de repuesto para el ensayo de cloro
for use with MCOLORTEST®
Sinónimos:
Recargas del kit de prueba visual de cloro
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
feature
refill
Quality Level
specific analyte(s)
chlorine
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Cuando se agotan los reactivos de un ensayo MQuant® (antes, MColortest®), el kit puede reponerse pidiendo el recambio apropiado. Hay recambios disponibles para una gama de kits de ensayo, lo que lo convierte en un sistema particularmente económico y ecológico.
Este recambio contiene todos los reactivos del kit de ensayo MQuant® 1.14978 para la evaluación colorimétrica del cloro.
para 1.14978 MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
Ver todo