Documentos clave
1.14773
Supelco
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.2-20.0 mg/L (NO3-N), 0.89-88.5 mg/L (NO3-), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Ensayo de nitratos, photometric, 0.2-20.0 mg/L (NO3-N), 0.89-88.5 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Línea del producto
Spectroquant®
Nivel de calidad
uso
sufficient for 100 tests
analitos específicos
nitrate
intervalo de medida
0.2-20.0 mg/L (NO3-N)
0.89-88.5 mg/L (NO3-)
técnicas
photometry: suitable
compatibilidad
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detección
photometric (Nitrospectral)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Método: fotométrico 0,2 - 20,0 mg/l NO₃-N 0,9 - 88,5 mg/l NO₃⁻ Spectroquant®
Este ensayo de nitratos en cubeta Spectroquant® permite la cuantificación exacta de nitrato en muestras de agua. El nitrato es un nutriente esencial requerido para el crecimiento de animales y plantas. Sin embargo, concentraciones elevadas de nitrato pueden constituir un riesgo para la salud, en particular para las mujeres embarazadas y los lactantes. Por consiguiente, en muchos países están reguladas las concentraciones de nitratos en las fuentes de agua.
Método aplicado: En el ácido sulfúrico concentrado los iones nitrato reaccionan con un derivado del ácido benzoico para formar un compuesto nitro rojo que se determina fotométricamente.
Los kits de ensayo con reactivo Spectroquant® contienen mezclas de reactivos muy estables y listas para usar para realizar el análisis de acuerdo con el procedimiento descrito en el folleto de instrucciones que los acompañan.
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Información legal
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Protocolos
Learn about the photometric determination of nitrate ions in soil using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of nitrate ions in compost using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of nitrate ions in compost using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of nitrate ions in compost using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Ver todo