Documentos clave
1.12403
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) chloride
98+
Sinónimos:
Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BiCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
315.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
232-123-2
NACRES:
NA.22
Formulario:
solid
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
3334 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
447 °C/1013 hPa
mp
230-232 °C
densidad
4.75 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Bi+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable