Key Documents
1.12196
Sigma-Aldrich
Indium
granular 99+
Sinónimos:
Indium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
In
Número de CAS:
Peso molecular:
114.82
MDL number:
UNSPSC Code:
12141719
EC Index Number:
231-180-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
solid
bp
2000 °C
density
7.31 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size: about 2 - 8 mm
Identity (ICP-OES): passes test
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1