1.12156
Europium(III) oxide
99+
Sinónimos:
Europium(III) oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Eu2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
351.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número índice de la CE:
215-165-6
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
mp
2291 °C
densidad
7.42 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Eu+3].[Eu+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Eu.3O/q2*+3;3*-2
Clave InChI
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable